Learn More
Diethyldithiocarbamic Acid Sodium Salt Trihydrate, TRC
Codice prodotto. 30009366
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
10 g
Dimensione della confezione:
100mg
10g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30009366 100 mg 100mg
30003989 10 g 10g
30006206 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30009366 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD444270100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20624-25-3
Formula molecolare C5 H10 N S2 . Na . 3 H2 O
Molecular Weight (g/mol) 225.31
Sinonimo Carbamic acid, diethyldithio-, sodium salt, trihydrate (8CI), Carbamodithioic acid, diethyl-, sodium salt, trihydrate (9CI), Sodium N,N-diethyldithiocarbamate trihydrate, Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate
IUPAC Name sodium;N,N-diethylcarbamodithioate;trihydrate
SMILES O.O.O.[Na+].CCN(CC)C(=S)[S-]
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Diethyldithiocarbamate sodium salt trihydrate
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H11NS2.Na.3H2O/c1-3-6(4-2)5(7)8;;;;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Peso formulazione 225.0469
Percent Purity >95%