Learn More
Diethyle3,4-dihydroxyfuran-2,5-dicarboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10753423
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10753423 1 g Amber Glass Bottle 1g
10354132 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10753423 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB10007DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 6270-57-1
Formula molecolare C10H12O7
Molecular Weight (g/mol) 244.199
Numero MDL MFCD00092386
InChI Key JGCMPUKYPRCPRE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-diethyl 3,4-dihydroxyfuran-2,5-dicarboxylate, diethyl 3,4-dihydroxy-2,5-furandicarboxylate, 2,5-bis ethoxy hydroxy methylidene oxolane-3,4-dione, 3,4-dihydroxy-furan-2,5-dicarboxylic acid diethyl ester, pubchem7048, maybridge4_000491, 2,5-bis ethoxycarbonyl-3,4-dihydroxyfuran, 2,5-bis ethoxy oxidanyl methylidene oxolane-3,4-dione, 2z,5z-bis ethoxy hydroxy methylidene oxolane-3,4-dione, 2e,5e-2,5-bis ethoxy hydroxy methylidene oxolane-3,4-dione
PubChem CID 234848
IUPAC Name diethyl 3,4-dihydroxyfuran-2,5-dicarboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(C(=C(O1)C(=O)OCC)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl 3, 4-dihydroxyfuran-2, 5-dicarboxylate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 244.2
Percent Purity 97%