Specifications
| Materiale o nome chimico | Diethylene glycol |
| CAS min. % | 98.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | -10.0°C |
| Densità | 1.1100g/mL |
| Punti di ebollizione | 245.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 143°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Diethylene glycol
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico