Learn More
Diethylene glycol, 99%, extra pure
Codice prodotto. 10649083 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10649083 10 L Plastic drum 10L
10510561 1 L Bottiglia in vetro 1L
10665542 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10649083 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 121160100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 111-46-6 | C4H10O3 | 106.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-46-6
Formula molecolare C4H10O3
Molecular Weight (g/mol) 106.12
Numero MDL MFCD00002882
InChI Key MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethylene glycol, 2,2'-oxydiethanol, diglycol, diethylenglykol, 2-hydroxyethyl ether, bis 2-hydroxyethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis, 2,2'-oxybisethanol, 2-2-hydroxyethoxy ethanol, digol
PubChem CID 8117
ChEBI CHEBI:46807
SMILES OCCOCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Diethylene glycol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -10.0°C
Densità 1.1100g/mL
Punti di ebollizione 245.0°C
Punto d'infiammabilità 143°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic drum
Formula lineare (HOCH2CH2)2O
Indice di rifrazione 1.4450 to 1.4480
Quantità 10 L
Beilstein 01, 468
Indice di Merck 15, 3131
Gravità specifica 1.11
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, ether,, ethylene glycol, insoluble in benzene, toluene, carbon, tetrachloride and aliphatic hydrocarbons
IUPAC Name 2-(2-hydroxyethoxy)ethanol
Viscosità 38 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 106.12
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Oily Liquid