Learn More
Diethylene Glycol, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10448020 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10448020 2.5 L 2.50L
10328090 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10448020 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore D/2951/17
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 111-46-6
Formula molecolare C4H10O3
Molecular Weight (g/mol) 106.12
Numero MDL MFCD00002882
InChI Key MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethylene glycol, 2,2'-oxydiethanol, diglycol, diethylenglykol, 2-hydroxyethyl ether, bis 2-hydroxyethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis, 2,2'-oxybisethanol, 2-2-hydroxyethoxy ethanol, digol
PubChem CID 8117
ChEBI CHEBI:46807
IUPAC Name 2-(2-hydroxyethoxy)ethanol
SMILES OCCOCCO
Specifica
Punto di fusione -10°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 245°C
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 2.5 L
Peso formulazione 106.12g/mol
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethylene glycol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico