Learn More
Diethylene glycol dibutyl ether, 99+%, pure
Codice prodotto. 10470851 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10470851 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10103880 1 L Bottiglia in vetro 1L
11914741 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10470851 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 194982500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.50€
    46.10€ / 250mL
    Risparmia 1.40€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 112-73-2 | C12H26O3 | 218.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-73-2
Formula molecolare C12H26O3
Molecular Weight (g/mol) 218.34
InChI Key KZVBBTZJMSWGTK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethylene glycol dibutyl ether, bis 2-butoxyethyl ether, dibutyl carbitol, butyl diglyme, 1-2-2-butoxyethoxy ethoxy butane, 5,8,11-trioxapentadecane, ether, bis butoxyethyl, 2,2'-dibutoxyethyl ether, ether, bis 2-butoxyethyl
PubChem CID 8210
IUPAC Name 1-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]butane
SMILES CCCCOCCOCCOCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethylene glycol dibutyl ether
Punto di fusione -60.0°C
Densità 0.8800g/mL
Punti di ebollizione 256.0°C
Punto d'infiammabilità 118°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [CH3(CH2)3OCH2CH2]2O
Indice di rifrazione 1.4225 to 1.4245
Quantità 250 mL
Gravità specifica 0.88
Informazioni di solubilità Solubility in water: moderate soluble (3g/L at 20°C). Other solubilities: soluble in chloroform
Viscosità 2.39 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 218.34
Percent Purity 99+%
Grado Pure
Forma fisica Liquid