Learn More
Diethylene Glycol Diethyl Ether, TRC
Codice prodotto. 30369085
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30369085 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30369085 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD44433550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Materiale o nome chimico Diethylene Glycol-Diethyl Ether
CAS 112-36-7
Formula molecolare C8 H18 O3
Quantità 50 g
Sinonimo Ether, bis(2-ethoxyethyl) (7CI,8CI), 1,1'-Oxybis[2-ethoxyethane], 1-Ethoxy-2-(2-ethoxyethoxy)ethane, 2-(2-Ethoxyethoxy)-1-ethoxyethane, 2-Ethoxyethyl ether, 3,6,9-Trioxaundecane, B 0767, Bis(2-ethoxyethyl) ether, DEDG, Diethyl Carbitol, Diethylene glycol diethyl ether, Ethanol, 2,2'-oxybis-, diethyl ether, Ethyldiglyme, Hisolve EDE, Diethylene Glycol-Diethyl Ether
InChI Formula InChI=1S/C8H18O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-8H2,1-2H3
SMILES CCOCCOCCOCC
IUPAC Name 1-ethoxy-2-(2-ethoxyethoxy)ethane
Molecular Weight (g/mol) 162.227
Peso formulazione 162.1256
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.