Learn More
Diethylene Glycol Dimethyl Ether, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15687930 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Stainless steel can
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
20L
500mL
5mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15687930 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
15668490 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
15657930 1 L Bottiglia in vetro 1L
15667930 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
15677930 20 L Stainless steel can 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15687930 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore M14102500ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-96-6
Formula molecolare C6H14O3
Molecular Weight (g/mol) 134.175
Numero MDL MFCD00008503
InChI Key SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diglyme, bis 2-methoxyethyl ether, 2-methoxyethyl ether, 1-methoxy-2-2-methoxyethoxy ethane, diethylene glycol dimethyl ether, poly-solv, di 2-methoxyethyl ether, dimethyl carbitol, 2,5,8-trioxanonane
PubChem CID 8150
ChEBI CHEBI:46784
IUPAC Name 1-methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane
SMILES COCCOCCOC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethylene glycol dimethyl ether
Punto di fusione -64°C
Colore Colorless
Densità 0.944g/mL at 20°C, 0.939g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 162°C
Punto d'infiammabilità 57°C (134.6°F)
Odore Mild ether-like
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3OCH2CH2)2O
Quantità 500 mL
Numero UN UN3271
Beilstein 1736101
Informazioni di solubilità Soluble in water at 20°C
Densità vapore 4.6 (vs air)
Peso formulazione 134.17g/mol
Percent Purity 0.99