Learn More
Diethylene glycol dimethyl ether, Spectrophotometric Grade, ≥99%, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15612770
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15612770 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15612770 Fornitore Honeywell-Riedel-de Haen N. del fornitore 2563901L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Specifica
Materiale o nome chimico Diethylene glycol dimethyl ether
Nota nome Spectrophotometric Grade, ≥99%
CAS 111-96-6
CAS max % 100.0000%
Punto di fusione -64°C (literature)
Densità 0.943 g/mL at 25 °C(lit.)
Punti di ebollizione 162°C
Punto d'infiammabilità 57°C
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C6H14O3
Formula lineare C2H5OCH2CH2OH
Numero MDL MFCD00002869
Quantità 1 L
Numero UN UN3271
Beilstein 1736101
Sinonimo diglyme, bis 2-methoxyethyl ether, 2-methoxyethyl ether, 1-methoxy-2-2-methoxyethoxy ethane, diethylene glycol dimethyl ether, poly-solv, di 2-methoxyethyl ether, dimethyl carbitol, 2,5,8-trioxanonane
InChI Key SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
SMILES COCCOCCOC
IUPAC Name 1-methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane
Molecular Weight (g/mol) 134.175
PubChem CID 8150
Densità vapore 4.6 (vs air)
ChEBI CHEBI:46784
Peso formulazione 134.17
Percent Purity >99%
Grado Sprectrophotometric