Learn More
Diethylene Glycol Dimethyl Ether, puriss. p.a., ≥99.5% (GC), Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Codice prodotto. 15633700
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15633700 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15633700 Fornitore Honeywell Riedel-de Haën N. del fornitore 322101L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Puriss. p.a.,≥99.5% (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diethylene Glycol Dimethyl Ether
CAS 111-96-6
Densità 0.939g/mL at 25°C, 0.944g/mL at 20°C
Punto d'infiammabilità 57°C (134.6°F)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H14O3
Formula lineare (CH3OCH2CH2)2O
Numero MDL MFCD00008503
Quantità 1 L
Numero UN UN3271
Beilstein 1736101
Sinonimo diglyme, bis 2-methoxyethyl ether, 2-methoxyethyl ether, 1-methoxy-2-2-methoxyethoxy ethane, diethylene glycol dimethyl ether, poly-solv, di 2-methoxyethyl ether, dimethyl carbitol, 2,5,8-trioxanonane
InChI Key SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
SMILES COCCOCCOC
IUPAC Name 1-methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane
Molecular Weight (g/mol) 134.175
PubChem CID 8150
Densità vapore 4.6 (vs air)
ChEBI CHEBI:46784
Peso formulazione 134.17g/mol
Percent Purity ≥99.5% (GC)
Grado puriss. p.a.