Learn More
Diethylene Glycol Ethyl Ether, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Diethylene glycol-monoethylether |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H14O3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h7H,2-6H2,1H3 |
| Peso formulazione | 134.0943 |