Learn More
Diethylene Glycol Methyl Ether, ≥99.0%, Reagent grade, Honeywell™
Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals ProdottiDescription
- ≥95% for general laboratory use.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Diethylene glycol methyl ether |
| Densità | 1.023g/mL at 25°C |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | CH3OCH2CH2OCH2CH2OH |
| Quantità | 4 L |
| Beilstein | 1697812 |
| Densità vapore | 4.14 (vs air) |
| Peso formulazione | 120.15g/mol |
| Percent Purity | ≥99.0% |