Learn More
Diethylene glycol mono-n-hexyl ether, 97%
Description
Used as a solvent for coatings and degreasing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Used as a solvent for coatings and degreasing.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Diethylene glycol mono-n-hexyl ether |
| Punto di fusione | -40°C |
| Densità | 0.932 |
| Punti di ebollizione | 259°C to 261°C |
| Punto d'infiammabilità | 123°C (253°F) |
| Formula lineare | HOCH2CH2OCH2CH2O(CH2)5CH3 |
| Indice di rifrazione | 1.437 |
| Quantità | 500 mL |
| Beilstein | 1743959 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water. |
| Show More |
Safety and Handling
- Diethylene glycol mono-n-hexyl ether
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Diethylene glycol monohexyl ether