Learn More
Diethylene glycol monomethyl ether, 98%
Codice prodotto. 11423077
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
2500mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11423077 500 mL 500mL
11433077 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11423077 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16063.AP
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 111-77-3 | C5H12O3 | 120.15 g/mol
Diethylene glycol monomethyl ether is an industrial solvent and is also commonly used as a Fuel System Icing Inhibitor (FSII) in jet fuels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Diethylene glycol monomethyl ether is an industrial solvent and is also commonly used as a Fuel System Icing Inhibitor (FSII) in jet fuels.
Solubility
Fully miscible in water.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents. It is hygroscopic in nature. Store under dry inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-77-3
Formula molecolare C5H12O3
Molecular Weight (g/mol) 120.15
Numero MDL MFCD00002871,MFCD00084416
InChI Key SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-2-methoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monomethyl ether, methyl carbitol, methyl digol, methoxydiglycol, ethanol, 2-2-methoxyethoxy, methyl dioxitol, diethylene glycol methyl ether, dowanol dm, poly-solv dm
PubChem CID 8134
ChEBI CHEBI:44836
IUPAC Name 2-(2-methoxyethoxy)ethanol
SMILES COCCOCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Diethylene glycol monomethyl ether
Punto di fusione -70°C
Nota nome stabilized with 50 to 150mg/kg BHT
Densità 1.01
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità 83°C (181°F)
Odore Light
Indice di rifrazione 1.426
Formula lineare CH3OCH2CH2OCH2CH2OH
Beilstein 1697812
Indice di Merck 14,6037
Punti di ebollizione 194°C
Informazioni di solubilità Fully miscible in water.
Peso formulazione 120.15
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Product Description: Diethylene glycol monomethyl ether, stab. with 50-150mg
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylene glycol monomethyl ether