Learn More
Diethylene Glycol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,2'-Oxydiethanol |
| CAS | 111-46-6 |
| Note sul grado di purezza | GC |
| Formula molecolare | C4 H10 O3 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | Diethylene glycol (8CI), 2,2'-Oxybis[ethanol], 1,5-Dihydroxy-3-oxapentane, 2,2'-Oxybis(ethan-1-ol), 2,2'-Oxydiethanol, 2,2'-Oxyethanol, 2-(2-Hydroxyethoxy)ethanol, 2-Hydroxyethoxyethanol, 3-Oxapentamethylene-1,5-diol, 3-Oxapentane-1,5-diol, Bis(2-hydroxyethyl) ether, Bis(β-hydroxyethyl) ether, Brecolane NDG, DEG, DST Powder 1.6, Deactivator E, Dicol, Digenos, Diglycol, Digol, Dissolvant APV, Ethylene diglycol, NSC 36391, TL4N, β,β'-Dihydroxydiethyl ether |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2 |
| SMILES | OCCOCCO |
| IUPAC Name | 2-(2-hydroxyethoxy)ethanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 106.12 |
| Vedi altri risultati |