Learn More
Diethylene Glycol, TRC
Codice prodotto. 30377720
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30377720 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30377720 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4442852.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 2,2'-Oxydiethanol
CAS 111-46-6
Note sul grado di purezza GC
Formula molecolare C4 H10 O3
Quantità 2.5 g
Sinonimo Diethylene glycol (8CI), 2,2'-Oxybis[ethanol], 1,5-Dihydroxy-3-oxapentane, 2,2'-Oxybis(ethan-1-ol), 2,2'-Oxydiethanol, 2,2'-Oxyethanol, 2-(2-Hydroxyethoxy)ethanol, 2-Hydroxyethoxyethanol, 3-Oxapentamethylene-1,5-diol, 3-Oxapentane-1,5-diol, Bis(2-hydroxyethyl) ether, Bis(β-hydroxyethyl) ether, Brecolane NDG, DEG, DST Powder 1.6, Deactivator E, Dicol, Digenos, Diglycol, Digol, Dissolvant APV, Ethylene diglycol, NSC 36391, TL4N, β,β'-Dihydroxydiethyl ether
InChI Formula InChI=1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
SMILES OCCOCCO
IUPAC Name 2-(2-hydroxyethoxy)ethanol
Molecular Weight (g/mol) 106.12
Peso formulazione 106.063
Percent Purity >95