Learn More
Diethylenetriamine, 98+%
Codice prodotto. 10656682 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10656682 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10090840 1 L Bottiglia in vetro 1L
10510381 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
11995181 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10656682 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 114312500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Diethylenetriamine, 98+%, C4H13N3, CAS Number-111-40-0, 1,4,7-triazaheptane, 2,2'-diaminodiethylamine, diethylenetriamine, 2,2'-iminodiethylamine, bis 2-aminoethyl amine, barsamide 115, ancamine deta, n,n-bis 2-aminoethyl amine, epicure t, diethylene triamine, 2.5L, 98% min. (GC), 04,255 | CAS: 111-40-0 | C4H13N3 | 103.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-40-0
Formula molecolare C4H13N3
Molecular Weight (g/mol) 103.17
Numero MDL MFCD00008171
InChI Key RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethylenetriamine, bis 2-aminoethyl amine, 2,2'-diaminodiethylamine, diethylene triamine, barsamide 115, epicure t, ancamine deta, 1,4,7-triazaheptane, 2,2'-iminodiethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl amine
PubChem CID 8111
ChEBI CHEBI:30629
SMILES NCCNCCN
Specifica
Materiale o nome chimico Diethylenetriamine
Punto di fusione -40.0°C
Densità 0.9600g/mL
Punti di ebollizione 206.0°C
Punto d'infiammabilità 96°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NCH2CH2NHCH2CH2NH2
Indice di rifrazione 1.4826 to 1.4846
Quantità 250 mL
Beilstein 04,255
Gravità specifica 0.96
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in most common organic solvents, soluble in hydrocarbons
IUPAC Name N'-(2-aminoethyl)ethane-1,2-diamine
Viscosità 5.05 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 103.17
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethylenetriamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H330-Letale se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.