Learn More
Diethylenetriamine-N,N,N',N″,N″-pentaacetic acid, 90%, MP Biomedicals™
Sfoglia Tutto MP Biomedicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Diethylenetriamine-N,N,N',N”,N”-pentaacetic acid |
| CAS | 67-43-6 |
| Colore | White |
| Densità | 1.770g/mL |
| Formula molecolare | C14H23N3O10 |
| Quantità | 1 kg |
| Sinonimo | pentetic acid, diethylenetriaminepentaacetic acid, dtpa, detapac, complexon v, detarex, perma kleer, titriplex v, monaquest cai, hamp-ex acid |
| InChI Key | QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O |
| IUPAC Name | 2-[bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]amino]acetic acid |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Diethylenetriamine-N,N,N',N",N"-pentaacetic Acid
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: Diethylenetriamine-N,N,N',N",N"-pentaacetic Acid