Learn More
Thermo Scientific Chemicals Diethylenetriaminepentaacetic acid, pentasodium salt, tech., 40% aqueous solution
Codice prodotto. 10116613 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
3 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
250g
3kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10116613 250 g Bottiglia in vetro 250g
10686991 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10055810 3 kg Bottiglia in vetro 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10116613 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 407292500
From Chemicals to Chromatography
Usa il codice promozionale 27991
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 140-01-2 | C14H18N3Na5O10 | 503.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chelation/Complexation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diethylenetriaminepentaacetic acid, pentasodium salt
Nota nome 40% Aqueous Solution
CAS 140-01-2, 7732-18-5
Punto di fusione -40°C
Densità 1.2900g/mL
pH 11.0 to 12.0 (1% aq. soln.)
Punti di ebollizione 106°C
Punto d'infiammabilità >100°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C14H18N3Na5O10
Formula lineare NaOCOCH2N(CH2CH2N(CH2COONa)2)2
Indice di rifrazione 1.4185 to 1.4205
Numero MDL MFCD00051016
Quantità 250 g
Beilstein 04, III, 1190
Gravità specifica 1.29
Sinonimo pentasodium dtpa, tetralon b, trilon c, versenex 80, pentasodium pentetate, hamp-ex 80, detarex py, kiresuto p, chelest p, plexene d
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: mixible with many organic solvents
InChI Key LQPLDXQVILYOOL-UHFFFAOYSA-I
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC Name pentasodium;2-[bis[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl]amino]acetate
Molecular Weight (g/mol) 503.26
PubChem CID 8779
Peso formulazione 503.26
Percent Purity 39 to 41%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Solution