Learn More
Thermo Scientific Chemicals Diethylenetriaminepentaacetic acid, pentasodium salt, tech., 40% aqueous solution
Codice prodotto. 10686991 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
3 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
250g
3kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10686991 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10116613 250 g Bottiglia in vetro 250g
10055810 3 kg Bottiglia in vetro 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10686991 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 407290010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 140-01-2 | C14H18N3Na5O10 | 503.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chelation/Complexation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diethylenetriaminepentaacetic acid, pentasodium salt
Nota nome 40% Aqueous Solution
CAS 140-01-2, 7732-18-5
Punto di fusione -40°C
Densità 1.2900g/mL
pH 11.0 to 12.0 (1% aq. soln.)
Punti di ebollizione 106°C
Punto d'infiammabilità >100°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C14H18N3Na5O10
Formula lineare NaOCOCH2N(CH2CH2N(CH2COONa)2)2
Indice di rifrazione 1.4185 to 1.4205
Numero MDL MFCD00051016
Quantità 1 kg
Beilstein 04, III, 1190
Gravità specifica 1.29
Sinonimo pentasodium dtpa, tetralon b, trilon c, versenex 80, pentasodium pentetate, hamp-ex 80, detarex py, kiresuto p, chelest p, plexene d
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: mixible with many organic solvents
InChI Key LQPLDXQVILYOOL-UHFFFAOYSA-I
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC Name pentasodium;2-[bis[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl]amino]acetate
Molecular Weight (g/mol) 503.26
PubChem CID 8779
Peso formulazione 503.26
Percent Purity 39 to 41%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Solution
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.