Learn More
Diethylether, >99%, Stabilized, Multicompendial, Chem-Lab
Codice prodotto. 13298203
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 L
Imballaggio:
MET
Dimensione della confezione:
25L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13298203 25 L MET 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13298203 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL00.0401.9025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    623.00€
    358.00€ / 25L
    Risparmia 265.00€
    42% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-03-2027
Pure diethylether stabilized with 5-7ppm BHT for laboratory use. Meets DAB, Ph. Eur., BP specifications.
Specifica
Materiale o nome chimico Diethylether
CAS 60-29-7
Densità 0.71g/mL
Quantità 25 L
Imballaggio MET
Formula molecolare C4H10O
Numero MDL MFCD00011646
Numero UN UN1155
Acqua <0.2%
Sinonimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
InChI Key RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCC
IUPAC Name etossietano
Molecular Weight (g/mol) 74.12
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Peso formulazione 74.12g/mol
Percent Purity >99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethylether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylether