Learn More
Diethylether a.r. Stabilized with 5 to 7 ppm BHT For Laboratory Use, Chem Lab
Codice prodotto. 15172116
Cambia vista
Click to view available options
:
Diethylether a.r. Stabilized with 5 to 7 ppm BHT For Laboratory Use, 1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
15172116 Diethylether a.r. Stabilized with 5 to 7 ppm BHT For Laboratory Use, 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15172116 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL00.0405.1000
Specifica
Punto di fusione -116°C
CAS 60-29-7
Colore Colorless
Acidità < 0.0002 meq/g
Densità 0.71 g/mL
Punti di ebollizione 34°C
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità -40 °C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Intervallo percentuale saggio > 99.5%
Residuo dopo l'evaporazione < 0.001%
Formula molecolare C4H10O
Numero MDL MFCD00011646
Acqua < 0.001%
InChI Key RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCC
IUPAC Name etossietano
Molecular Weight (g/mol) 74.12
Grado Analytical Reagent
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethylether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Diethylether