Learn More
Diethylgermanium dichloride
Codice prodotto. 11397778
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11397778 5 g 5g
11387778 1 g 1g
11307788 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11397778 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 034108.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
As an intermediate | CAS: 13314-52-8 | C4H14Cl2Ge | 205.69 g/mol
As an intermediate
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13314-52-8
Formula molecolare C4H14Cl2Ge
Molecular Weight (g/mol) 205.69
Numero MDL MFCD00013589
InChI Key FVUWAWRMMUJVGO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethylgermanium dichloride, diethyldichlorogermane, diethyldichlorogermanium, dichloro diethyl germane, germane,dichlorodiethyl, acmc-1c1bs, diethylgermanium chloride, dichlorodiethylgermane
PubChem CID 83334
IUPAC Name dichloro(diethyl)germane
SMILES Cl.Cl.CC[GeH2]CC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethylgermanium dichloride
Punto di fusione -37°C
Colore Colorless
Densità 1.372 g/mL
Punti di ebollizione 175°C
Punto d'infiammabilità 63°C (145°F)
Odore Acrid
Indice di rifrazione 1.471
Quantità 5 g
Numero UN UN3265
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Decomposes in water and NH3; Soluble in organic solvents
Peso formulazione 201.64
Forma fisica Liquid