Learn More
Diethylmethoxyborane, 1M soln in THF
Codice prodotto. 11388136
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11388136 100 mL 100mL
11378136 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11388136 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L15107.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 7397-46-8 | C5H13BO | 99.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7397-46-8
Formula molecolare C5H13BO
Molecular Weight (g/mol) 99.97
Numero MDL MFCD00013240
InChI Key FESAXEDIWWXCNG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methoxydiethylborane, methyl diethylborinate, diethyl methoxy borane, borinic acid, diethyl-, methyl ester, diethyl methoxyborane, unii-3ah40d7l25, diethyl-methoxyborane, methoxy-diethylborane, methoxydiethyl-borane
PubChem CID 522516
SMILES CCB(CC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethylmethoxyborane
Densità 0.868
Punto d'infiammabilità −6°C (21°F)
Formula lineare (CH3CH2)2BOCH3
Indice di rifrazione 1.404
Quantità 100 mL
Numero UN UN2924
Beilstein 2231225
Sensibilità Air and moisture sensitive
IUPAC Name methyl diethylborinate
Peso formulazione 99.97
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M soln in THF