Learn More
Diethylmethoxyborane, 4M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10462894 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10462894 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800mL
10225004 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10462894 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 398388000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 7397-46-8 | Molecular Formula: C5H13BO | Molecular Weight: 99.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7397-46-8 , 109-99-9
Formula molecolare C5H13BO
Molecular Weight (g/mol) 99.97
Numero MDL MFCD00013240
InChI Key FESAXEDIWWXCNG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methoxydiethylborane, methyl diethylborinate, diethyl methoxy borane, borinic acid, diethyl-, methyl ester, diethyl methoxyborane, unii-3ah40d7l25, diethyl-methoxyborane, methoxy-diethylborane, methoxydiethyl-borane
PubChem CID 522516
IUPAC Name diethyl(methoxy)borane
SMILES CCB(CC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethylmethoxyborane
Nota nome 4M solution in THF
Colore Amber to Colorless
Densità 0.8130g/mL
Punto d'infiammabilità −17°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula lineare CH3OB(CH2CH3)2
Quantità 800 mL
Gravità specifica 0.813
Peso formulazione 99.97
Forma fisica Solution
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethylmethoxyborane, 4M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Liquido piroforico Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H413-Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H250-Spontaneamente infiammabile all'aria.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.