Learn More
Diethylphosphonoacetic acid, 98%
Codice prodotto. 10080451 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10080451 5 g Bottiglia in vetro 5g
10643712 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10080451 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 330670050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3095-95-2 | C6H13O5P | 196.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For C-C Bond Formation (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3095-95-2
Formula molecolare C6H13O5P
Molecular Weight (g/mol) 196.14
Numero MDL MFCD00192032
InChI Key DVQMPWOLBFKUMM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-diethoxyphosphoryl acetic acid, diethylphosphonoacetic acid, diethyl carboxymethylphosphonate, diethoxyphosphorylacetic acid, diethyl phosphonoacetate, diethoxyphosphoryl acetic acid, acetic acid, diethoxyphosphinyl, acmc-20al82, diethylphosphonoethanoic acid, diethylcarboxymethylphosphonate
PubChem CID 36704
IUPAC Name 2-diethoxyphosphorylacetic acid
SMILES CCOP(=O)(CC(=O)O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethylphosphonoacetic acid
Nota nome 98%
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2200g/mL
Punti di ebollizione 150.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4440 to 1.4460
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.22
Peso formulazione 196.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Viscous Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethylphosphonoacetic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.