Learn More
Diethylstilbestrol, 99%
Codice prodotto. 10297113 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10297113 1 g 1g
10124690 5 g 5g
10358340 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10297113 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 204130010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 56-53-1 | C18H20O2 | 268.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-53-1
Formula molecolare C18H20O2
Molecular Weight (g/mol) 268.36
Numero MDL MFCD00002373
InChI Key RGLYKWWBQGJZGM-ISLYRVAYSA-N
Sinonimo diethylstilbestrol, stilbestrol, stilboestrol, distilbene, agostilben, estrobene, estromenin, stilboestroform, antigestil, palestrol
PubChem CID 448537
ChEBI CHEBI:41922
SMILES CC\C(=C(\CC)C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Diethylstilbestrol
Nota nome 99%
Punto di fusione 169°C to 175°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Beilstein 06, III, 5619
Indice di Merck 15, 3148
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethylether,ethanol,chloroform,aceton,e,methanol,arachis oil,olive oil
IUPAC Name 4-[(3E)-4-(4-hydroxyphenyl)hex-3-en-3-yl]phenol
Peso formulazione 268.34
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethylstilbestrol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.