Learn More
Diethyltin Dichloride, TRC
Codice prodotto. 30388760
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30388760 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30388760 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4452551G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyltin-dichloride
CAS 866-55-7
Formula molecolare C4 H10 Cl2 Sn
Quantità 1 g
Sinonimo Dichlorodiethylstannane, Dichlorodiethyltin, Diethyldichlorostannane, Diethyldichlorotin, Diethylstannyl Dichloride, Diethyltin Dichloride, NSC 302600
InChI Formula InChI=1S/2C2H5.2ClH.Sn/c2*1-2;;;/h2*1H2,2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
SMILES CC[Sn](Cl)(Cl)CC
IUPAC Name dichloro(diethyl)stannane
Molecular Weight (g/mol) 247.74
Peso formulazione 247.9182