Learn More
Diethyltin Dichloride, TRC
Codice prodotto. 30376665
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30376665 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30376665 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD445255500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyltin-dichloride
CAS 866-55-7
Formula molecolare C4 H10 Cl2 Sn
Quantità 500 mg
Sinonimo Dichlorodiethylstannane, Dichlorodiethyltin, Diethyldichlorostannane, Diethyldichlorotin, Diethylstannyl Dichloride, Diethyltin Dichloride, NSC 302600
InChI Formula InChI=1S/2C2H5.2ClH.Sn/c2*1-2;;;/h2*1H2,2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
SMILES CC[Sn](Cl)(Cl)CC
IUPAC Name dichloro(diethyl)stannane
Molecular Weight (g/mol) 247.74
Peso formulazione 247.9182