Learn More
Diethylzinc, nominally 15% w/w in hexane, packaged under Nitrogen in resealable AcroSeal™ bottles
Codice prodotto. 16655905
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16655905 100 mL 100mL
16645905 800 mL 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 16655905 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H37734.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 557-20-0 | C4H10Zn | 123.50 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 557-20-0
Formula molecolare C4H10Zn
Molecular Weight (g/mol) 123.50
Numero MDL MFCD00009021
InChI Key HQWPLXHWEZZGKY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name diethylzinc
SMILES CC[Zn]CC
Specifica
Quantità 100 mL
Forma fisica Liquid