Learn More
BD Terreno in agar nutriente per uso generico Difco™
Codice prodotto. 11728223
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11728223 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11728223 Fornitore BD N. del fornitore 213000
Edge
Da utilizzare come terreno per uso generico per la coltura di numerosi microrganismi. Il terreno in agar nutriente per uso generico BD Difco™ è un terreno di coltura versatile.
  • Agar, nutriente;
  • Peso: 500 g
  • Terreno per uso generico 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma Dehydrated
Quantità 500 g