Learn More
BD Terreni di coltura disidratati Difco™: Agar per conta su piastra (agar con metodi standard)
Codice prodotto. 11728942
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Tipo di imballaggio:
Flacone
Pail
Dimensione della confezione:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Tipo di imballaggio Dimensione della confezione
11728942 500 g Flacone 500g
11708942 2 kg Pail 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11728942 Fornitore BD N. del fornitore 247940
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per la conta microbica in piastra di prodotti lattiero-caseari, alimenti, acqua e altri materiali di rilevanza sanitaria
Plate Count Agar used in the enumeration of bacteria in water, wastewater, food and dairy. It is made according to the American Public Health Association (APHA) formulation. It is recommended for obtaining plate counts for milk and other dairy products and may also be used to determine the sanitary quality of foods, water and other materials. Each lot of dehydrated medium base is subjected to the APHA quality control test.
  • Good cultural response to Lactobacillus johnsonii 11506 and Staphylococcus aureus 25923
  • Enzymatic digest of casein provides amino acids and other complex nitrogenous substances
  • Yeast extract primarily supplies the B-complex vitamins
  • Dextrose is an energy source
  • pH (2.35% solution, 25°C): 7.0 ± 0.2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EPA, ISO, SMD, SMWW, USDA, APHA
Colore Beige
Content And Storage Da 2° a 8 °C
Forma Disidratato
Tipo di media Plate Count Agar (PCA)
Product Type Agar
Formulazione Idrolizzato pancreatico di caseina 5 g/l, estratto di lievito 2.5 g/l, destrosio 1 g/l, agar 15 g/l
Da utilizzare con (applicazione) Per la conta microbica in piastra di prodotti lattiero-caseari, alimenti, acqua e altri materiali di rilevanza sanitaria
Tipo di imballaggio Flacone
Quantità 500 g