Learn More
BD Difco™ Poly Antisera
Codice prodotto. 17352361
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Shigella Poly Group A
Shigella Poly Group A1
Shigella Poly Group B
Shigella Poly Group D
Dimensione della confezione:
3mL
5mL
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
17352361 Shigella Poly Group B Pezzo
11702874 Shigella Poly Group A1 3mL
11894422 Shigella Poly Group A 5mL
11772894 Shigella Poly Group D 3mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17352361 Fornitore BD N. del fornitore 228351
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For agglutination test
Salmonella poly antiserum
  • Febrile control antisera
  • Helps in the detection of diseases such as salmonellosis, brucellosis and rickettsial diseases
  • Qualitative and semi-quantitative slide or tube agglutination tests for homologous antibodies
  • Used along with febrile antigens as positive or negative controls
Shigella antiserum poly group
  • For identification of morphologically and biochemically identified Shigella species
  • Can be used only in slide agglutination test
  • Lyophilized, polyclonal rabbit antisera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità For in vitro diagnostic use
Product Type Shigella Poly Group B
Quantità 3 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vial Shigella Antis Poly B Lyophilized
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium azide
For in vitro diagnostic use