Learn More
Difenoconazole 1000 μg/mL in Toluene, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30311373
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Codice prodotto. 30311373
Marca: Dr. Ehrenstorfer DREA12609000TO1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Difenoconazole
CAS 119446-68-3
Nomi componenti o analita Difenoconazole
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C19 H17 Cl2 N3 O3
Concentrazione 1000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
InChI Formula InChI=1S/C19H17Cl2N3O3/c1-13-9-25-19(27-13,10-24-12-22-11-23-24)17-7-6-16(8-18(17)21)26-15-4-2-14(20)3-5-15/h2-8,11-13H,9-10H2,1H3
SMILES CC1COC(Cn2cncn2)(O1)c3ccc(Oc4ccc(Cl)cc4)cc3Cl
IUPAC Name 1-[[2-[2-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1,2,4-triazole
Solvent or Matrix Toluene
Molecular Weight (g/mol) 406.26
Quantità 1 mL
Peso formulazione 405.0647 g/mol