Learn More
Difenoconazole, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Difenoconazole |
| CAS | 119446-68-3 |
| Nomi componenti o analita | Difenoconazole |
| Shipping Condition | +20°C |
| Formula molecolare | C19 H17 Cl2 N3 O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H17Cl2N3O3/c1-13-9-25-19(27-13,10-24-12-22-11-23-24)17-7-6-16(8-18(17)21)26-15-4-2-14(20)3-5-15/h2-8,11-13H,9-10H2,1H3 |
| SMILES | CC1COC(Cn2cncn2)(O1)c3ccc(Oc4ccc(Cl)cc4)cc3Cl |
| IUPAC Name | 1-[[2-[2-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1,2,4-triazole |
| Molecular Weight (g/mol) | 406.26 |
| Vedi altri risultati |