Learn More
Masterflex™ Differential Pressure Flowmeters
Codice prodotto. 15305184 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di portata:
0 to 10 LPM
0.05 to 5 LPM
2 to 200 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di portata Dimensione della confezione
15305184 0.05 to 5 LPM Pezzo
15202986 0 to 10 LPM Pezzo
12058588 2 to 200 mL/min. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15305184 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 3290869
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2205.00€
    1960.53€ / pezzi 1
    Risparmia 244.47€
    11% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Specifica
Tipo Differential Pressure Flowmeter
Accuracy ±0.8% (Reading), ±0.2% (Full Scale)
Valori nominali pressione 145 psig
Collegamenti 1/8 in. NPT (F)
Intervallo di portata 0.05 to 5 LPM
Da utilizzare con (applicazione) Versatility and high accuracy from a laminar-based mass flow meter
Dettagli alimentazione 7 to 30 VDC at 30 mA
Ripetibilità ±0.5%
Temperatura (sistema metrico) 50°C