Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Diffuse Light Panel for Fiber Optic Flexible Light Guide
Codice prodotto. 15783042 Sfoglia Tutto Schott Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
78 mm
Dimensione della confezione:
1 unità
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15783042 78 mm 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15783042 Fornitore SCHOTT AG Lighting and Imaging™ N. del fornitore 500100
Spedizione stimata: 29-12-2026
Use the Diffuse Light Panel for Fiber Optic Flexible Light Guide for illumination of polished or high reflective surfaces. Additional flexible light guide required (155103 or 155104).
  • Diffuse and uniform illumination within a certain active area.
  • A white acrylic diffuser plate provides an optimum combination of uniformity and intensity.
  • Mounts directly to respective flexible light guide by means of thumb screw.
  • Housing made of rugged, black anodized aluminum.
  • For use with Cold light source KL1600LED, KL2500LED or KL1500HAL.
  • Dimensions: 137 x 58.5 x 23 mm Housing, 78 x 30 mm Active Area
Specifica
Tipo Diffuse Facelight
Dimensioni (L x P x A) 137 x 58.5 x 23 mm Housing, 78 x 30 mm Active Area
Da utilizzare con (applicazione) Stereo Microscopy Illumination
Da utilizzare con (apparecchiatura) KL1500 HAL, KL1600 LED, KL2500 LED Cold Light Sources
Include 2 x M6 holes for articulated arm (158 345)
Lunghezza (sistema imperiale) 3.1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 78 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1.2 in.
Larghezza (sistema metrico) 30 mm