Learn More
Diflubenzuron 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30324489
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30324489 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30324489 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA12630000AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diflubenzuron
CAS 35367-38-5
Nomi componenti o analita Diflubenzuron
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C14 H9 Cl F2 N2 O2
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
InChI Formula InChI=1S/C14H9ClF2N2O2/c15-8-4-6-9(7-5-8)18-14(21)19-13(20)12-10(16)2-1-3-11(12)17/h1-7H,(H2,18,19,20,21)
SMILES Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2ccc(Cl)cc2
IUPAC Name N-[(4-chlorophenyl)carbamoyl]-2,6-difluorobenzamide
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 310.68
Quantità 1 mL
Peso formulazione 310.0321 g/mol