Learn More
Diflubenzuron 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Diflubenzuron |
| CAS | 35367-38-5 |
| Nomi componenti o analita | Diflubenzuron |
| Shipping Condition | +20°C |
| Formula molecolare | C14 H9 Cl F2 N2 O2 |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H9ClF2N2O2/c15-8-4-6-9(7-5-8)18-14(21)19-13(20)12-10(16)2-1-3-11(12)17/h1-7H,(H2,18,19,20,21) |
| SMILES | Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC Name | N-[(4-chlorophenyl)carbamoyl]-2,6-difluorobenzamide |
| Show More |