Learn More
Diflubenzuron, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30321204
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30321204 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30321204 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREC12630000100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diflubenzuron
CAS 35367-38-5
Nomi componenti o analita Diflubenzuron
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C14 H9 Cl F2 N2 O2
Certificazione/Conformità ISO 17034
InChI Formula InChI=1S/C14H9ClF2N2O2/c15-8-4-6-9(7-5-8)18-14(21)19-13(20)12-10(16)2-1-3-11(12)17/h1-7H,(H2,18,19,20,21)
SMILES Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2ccc(Cl)cc2
IUPAC Name N-[(4-chlorophenyl)carbamoyl]-2,6-difluorobenzamide
Molecular Weight (g/mol) 310.68
Quantità 100 mg
Peso formulazione 310.0321 g/mol