Learn More
Diflufenican, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 16614494 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Codice prodotto. 16614494
Marca: Honeywell Fluka R1767100MG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diflufenican
CAS 83164-33-4
CAS max % ≤ 100%
Beilstein 4212494
Colore White
Punto di fusione 159.5°C
Sinonimo N-(2,4-difluorophenyl)-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-3-pyridinecarboxamide
Molecular Weight (g/mol) 394.29 g/mol
Quantità 100 mg