missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diflufenican, TRC

Codice prodotto. 30370642
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30370642

Marca: Toronto Research Chemicals TRCD4456401G

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Diflufenican
CAS 83164-33-4
Formula molecolare C19 H11 F5 N2 O2
Quantità 1 g
Sinonimo N-(2,4-Difluorophenyl)-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-3-pyridinecarboxamide, Brodal, Canyon, Diflufenican, Diflufenicanil, FR 1078, Hurricane (herbicide), Kwarc, Legato
InChI Formula InChI=1S/C19H11F5N2O2/c20-12-6-7-16(15(21)10-12)26-17(27)14-5-2-8-25-18(14)28-13-4-1-3-11(9-13)19(22,23)24/h1-10H,(H,26,27)
SMILES Fc1ccc(NC(=O)c2cccnc2Oc3cccc(c3)C(F)(F)F)c(F)c1
IUPAC Name N-(2,4-difluorophenyl)-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]pyridine-3-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 394.29
Peso formulazione 394.0741
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato