Learn More
Diflunisal, LoGiCal
Codice prodotto. 30461190
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30461190 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30461190 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR3050.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Diflunisal
CAS 22494-42-4
Nomi componenti o analita Diflunisal
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13 H8 F2 O3
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 3-Biphenylcarboxylic acid, 2',4'-difluoro-4-hydroxy-, 2',4'-Difluoro-4-hydroxy-1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, 2',4'-Difluoro-4-hydroxybiphenyl-3-carboxylic acid, 5-(2,4-Difluorophenyl)salicylic acid, Adomal, Difludol, Diflunisal, Diflusinal, Dolisal, Doloban, Dolobid, Dolobis, Flovacil, Fluniget, Fluodonil, Flustar, MK 647
InChI Formula InChI=1S/C13H8F2O3/c14-8-2-3-9(11(15)6-8)7-1-4-12(16)10(5-7)13(17)18/h1-6,16H,(H,17,18)
Tipo di soluzione Neat
SMILES OC(=O)c1cc(ccc1O)c2ccc(F)cc2F
IUPAC Name 5-(2,4-difluorophenyl)-2-hydroxybenzoic acid
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 250.2
Quantità 10 mg
Peso formulazione 250.0442 g/mol