Learn More
Diflunisal, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15577539 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15577539 5 g 5g
15567539 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15577539 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 460890050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22494-42-4
Formula molecolare C13H8F2O3
Molecular Weight (g/mol) 250.20
Numero MDL MFCD00057834
InChI Key HUPFGZXOMWLGNK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diflunisal, dolobid, dolobis, fluniget, flovacil, fluodonil, adomal, flustar, 5-2,4-difluorophenyl salicylic acid, diflunisalum
PubChem CID 3059
ChEBI CHEBI:39669
IUPAC Name 5-(2,4-difluorophenyl)-2-hydroxybenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)C1=CC=C(F)C=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico Diflunisal
Punto di fusione 207.0°C to 209.0°C
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (60°C, 4 H) (vacuum)
Spettro a infrarossi Authentic
Formula lineare F2C6H3C6H3(OH)COOH
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol, dmso
Peso formulazione 250.2
Percent Purity ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diflunisal
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.