Learn More
Difluoroacetic acid, 98%
Codice prodotto. 15730819 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mL
10 mL
50 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mL
2.50mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15730819 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
10532761 2.5 mL Bottiglia in vetro 2.50mL
15720819 10 mL Bottiglia in vetro 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15730819 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 162120500
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 381-73-7 | C2H2F2O2 | 96.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 381-73-7
Formula molecolare C2H2F2O2
Molecular Weight (g/mol) 96.03
Numero MDL MFCD00004220
InChI Key PBWZKZYHONABLN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo difluoroacetic acid, acetic acid, difluoro, difluoressigsaeure, 1,1-difluoroacetic acid, unii-zqk1c95k3n, zqk1c95k3n, acetic acid, 2,2-difluoro, difluoroaceticacid, difluoracetic acid, difluoro-acetic acid
PubChem CID 9788
ChEBI CHEBI:23716
IUPAC Name 2,2-difluoroacetic acid
SMILES C(C(=O)O)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Difluoroacetic acid
Punto di fusione -1°C
Colore Colorless to Brown
Densità 1.5200g/mL
Punti di ebollizione 132°C to 134°C
Punto d'infiammabilità 78°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare F2CHCO2H
Indice di rifrazione 1.3420 to 1.345
Quantità 50 mL
Beilstein 02, 193
Gravità specifica 1.52
Peso formulazione 96.03
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid