Learn More
Difluoroacetic acid, TRC
Codice prodotto. 30369604
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30369604 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30369604 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4455285G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Difluoroacetic acid
CAS 381-73-7
Formula molecolare C2 H2 F2 O2
Quantità 5 g
Sinonimo Acetic acid, difluoro- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,2-Difluoroacetic acid, Difluoroacetic acid
InChI Formula InChI=1S/C2H2F2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
SMILES OC(=O)C(F)F
IUPAC Name 2,2-difluoroacetic acid
Molecular Weight (g/mol) 96.03
Peso formulazione 96.0023