Specifica
| Materiale o nome chimico | Difurfurylsulfide |
| Punto di fusione | 30.0°C to 32.0°C |
| Colore | White to Brown |
| Punti di ebollizione | 135.0°C to 143.0°C (14.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | >110°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 95% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Indice di rifrazione | 1.5540 to 1.5560 |
| Quantità | 5 g |
| Vedi altri risultati |