Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| Melting Point | 30.0°C to 32.0°C |
| Color | White to Brown |
| Boiling Point | 135.0°C to 143.0°C (14.0 mmHg) |
| Flash Point | >110°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 95% min. (GC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Refractive Index | 1.5540 to 1.5560 |
| Quantity | 5 g |
| Beilstein | 17,III,355 |
| Vis mere |
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?