Learn More
Digeranyl bisphosphonate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16462398
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16462398 5 mg 5mg
16460199 10 mg 10mg
16425437 50 mg 50mg
16403189 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16462398 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYU00145
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress Digeranyl bisphosphonate (DGBP) is a potent geranylgeranylpyrophosphate (GGPP) synthase inhibitor, which inhibits geranylgeranylation of Rac1.
Digeranyl bisphosphonate (DGBP) is a potent geranylgeranylpyrophosphate (GGPP) synthase inhibitor, which inhibits geranylgeranylation of Rac1.
Specifica
Materiale o nome chimico Digeranyl bisphosphonate
CAS 878143-03-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H34Na4O6P2
Quantità 5 mg
Sinonimo DGBP
Informazioni di solubilità H2O : 2 mg/mL (3.73 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 2 mg/mL (3.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES C/C(C)=C\CC/C(C)=C/CC(P(O[Na])(O[Na])=O)(P(O[Na])(O[Na])=O)C/C=C(C)/CC/C=C(C)\C
Molecular Weight (g/mol) 536.4
Peso formulazione 536.4
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only