Learn More
Digi-Sense™ Borescopes
Cole Parmer Digi-Sense Borescopes features a flexible, camera-tipped probe. Ideal for inspecting duct work, wiring locations, piping and vehicles.
192.00€ - 283.56€
Specifica
Display | Color LCD |
---|---|
Tipo di batteria | Built-in lithium battery |
Certificazione/Conformità | CE; IP67 |
Protezione IP | IP67 |
Sorgente luminosa | 4 adjustable LED lights |
Includes: Probe, Mirror, Hook, Magnet, Carrying case, USB cable, DC 5V charger, Video output cable, Rechargable 3.7V lithium battery
Codice del prodotto | Marca | Memorizzazione dei dati | Uscita video | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Memorizzazione dei dati | Uscita video | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15870036
|
Digi-Sense™
20250-28 |
No | No |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15860036
|
Digi-Sense™
20250-27 |
8 GB flash memory | Still and video images for playback |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Camera-tipped probe provides easy viewing in hard-to-reach areas
- Bright LCD monitor allows instant viewing of area to be inspected
- Adjustable LED light on camera tip provides the necessary light in dimly lit areas or adjusts down when viewing reflective objects to eliminate washout
Compliance
CE; IP67
Warranty
2 year
Specifica
Color LCD | |
CE; IP67 | |
4 adjustable LED lights | |
Yes |
Built-in lithium battery | |
IP67 | |
Battery; USB charging |